4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
D0635-1G D0635-100G D0635-25G
TCIAD0635-1GEA 16 EUR
TCIAD0635-1G TCIAD0635-100G TCIAD0635-25G
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Pto. de fusión: 107
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006943
Núm. CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Índice Merck: 12,09191
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e4a7f75f3905473a20ce0f82e0bba9d1fb09b9f&vid=ba58d17b622ae2032021958757f9d3db75a8e12f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency