2,4,6-Trimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2651-25G T2651-5G
TCIAT2651-25GEA 111 EUR
TCIAT2651-25G TCIAT2651-5G
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003313
Núm. CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304da6e159a3cfdf5e31b115ecab89336fde99f9&vid=b7165d8b4f5a09cda8e3cfd168da973f1b2ab731&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C