3,4,5-Trimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0059-25G T0059-100G
TCIAT0059-25GEA 18 EUR
TCIAT0059-25G TCIAT0059-100G
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: 72…75 °C
Densidad: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003364
Núm. CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f25986735ed569294f3b86cf2c6518df72760202&vid=efeaa8d20066716b4da0d4984c46f695b9117e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency