Salicilaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Aldehído salicílico, 2-Hidroxibenzaldehído
S0004-25G S0004-500G S0004-100G
TCIAS0004-25GEA 16 EUR
TCIAS0004-25G TCIAS0004-500G TCIAS0004-100G
Salicilaldehído ≥98.0% (por GC)
Salicilaldehído
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: -7
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003317
Núm. CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Índice Merck: 14,08326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b90faa7c4cdbce28bca2309e5e4a1b24e3e3063&vid=df676d763e9b922cc0c995b01e6260c4f0829ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Density (20deg.C) 1.1630 to 1.1680 g/mL