Salicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Aldehído salicílico, 2-Hidroxibenzaldehído
S0275-25G S0275-500G
TCIAS0275-25GEA 32 EUR
TCIAS0275-25G TCIAS0275-500G
Salicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Salicilaldehído
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: -7
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003317
Núm. CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Índice Merck: 14,08326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d96fda166c44f53375a89c570f912f6221a54880&vid=750dc5376b3d9ab1da6068a4acdfa37fbc4dea0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %