3-Hidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0197-25G H0197-500G H0197-100G
TCIAH0197-25GEA 51 EUR
TCIAH0197-25G TCIAH0197-500G TCIAH0197-100G
3-Hidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: 99…102 °C
Densidad: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003368
Núm. CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fadca81c1ddd2d1ba6c393feec799617e8fe2fce&vid=40a421125ff8a3caa135769cb9bda83706de0b56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity