4-Hidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0198-25G H0198-500G H0198-100G
TCIAH0198-25GEA 18 EUR
TCIAH0198-25G TCIAH0198-500G TCIAH0198-100G
4-Hidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006939
Núm. CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Índice Merck: 14,04811
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9db03c9466f34fa7d53422acb97dd8475a3245&vid=c7656203f09518b5537188ef468b1c75b8cdec60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C