2,3-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1478-25G D1478-5G
TCIAD1478-25GEA 221 EUR
TCIAD1478-25G TCIAD1478-5G
2,3-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003324
Núm. CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db951c6c70328cbffe6c04f6b9de71e463e43922&vid=5ee894983054850ab1642b9af7dfca819895cda8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C