2,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0564-25G
D0564-500G
D0564-100G
TCIAD0564-25GEA
47
EUR
TCIAD0564-25G
TCIAD0564-500G
TCIAD0564-100G
2,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula:
C₇H₆O₃ MW: 138,12 g/mol Pto. Ebullición: 228°C Pto. de fusión: 132…133 °C Densidad: 1,448 g/cm³ (-93 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011686 Núm. CAS: 95-01-2 EINECS: 202-383-1 Índice Merck: 14,08156 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 139.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...