2,5-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0565-1G D0565-5G
TCIAD0565-1GEA 18 EUR
TCIAD0565-1G TCIAD0565-5G
2,5-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,5-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Pto. de fusión: 99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003333
Núm. CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a2dbaad9683046e88381a51b4ee6ad3baefef&vid=d5a41990cb475d61a1e133879b01d9cf10aa9917&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C