3,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
D0566-25G D0566-250G
TCIAD0566-25GEA 68 EUR
TCIAD0566-25G TCIAD0566-250G
3,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…155 °C
Densidad: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003370
Núm. CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Índice Merck: 14,07893
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8417e759632e6ebf07a73190c07bfb2c5cddae9&vid=f842dc85342ccdaa03115d1ada66369b013adc95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency