2,3,4-Trihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2158-25G T2158-5G
TCIAT2158-25GEA 112 EUR
TCIAT2158-25G TCIAT2158-5G
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159 °C
Densidad: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003325
Núm. CAS: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42282fb109c4eb69e7eabcbd98a36b5a09c24b3&vid=e5e530fe11e5bc4037c6fa87fa42ed0f9666d8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C