2,4,5-Trihidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1766-1G T1766-5G
TCIAT1766-1GEA 219 EUR
TCIAT1766-1G TCIAT1766-5G
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. de fusión: 228 °C
Número MDL: MFCD00016592
Núm. CAS: 35094-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f09ac09274118993f94beffb1834e2fc26d3bc34&vid=94637f28fb20439f140df28b7d2efd45164d8c84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %