4-Fenoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1333-25G P1333-5G
TCIAP1333-25GEA 186 EUR
TCIAP1333-25G TCIAP1333-5G
4-Fenoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Fenoxibenzaldehído
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 320 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24,5 °C
Densidad: 1,1522 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003383
Núm. CAS: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d41df5cf919e5d537953a774b383181cc27d92e&vid=b751a9712efee5f3924f295c4e96e3d66445cb02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %