Benzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyanobenzene, Phenylcyanide
B0082-25G B0082-500G
TCIAB0082-25GEA 18 EUR
TCIAB0082-25G TCIAB0082-500G
Benzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Benzonitrilo
Formula: C₇H₅N
Pto. Ebullición: 191°C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001770
Núm. CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,01097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=307aa380e236620f66f76c3b786dc99243cb8eac&vid=6509aa01f5b2e75b196a7a2b5b96439d80c9a1bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %