Antranilonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o-Aminobenzonitrilo, 2-Aminobenzonitrilo
A0861-25G A0861-500G A0861-100G
TCIAA0861-25GEA 21 EUR
TCIAA0861-25G TCIAA0861-500G TCIAA0861-100G
Antranilonitrilo ≥98.0% (por GC)
Antranilonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 263°C
Pto. de fusión: 47 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007631
Núm. CAS: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc44d50b7261adf5452d546348150268069cd413&vid=236fffe3d7d4814f3a4fddfb92bc138e038949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency