3-Aminobenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1203-25G A1203-5G
TCIAA1203-25GEA 134 EUR
TCIAA1203-25G TCIAA1203-5G
3-Aminobenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminobenzonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 290°C
Pto. de fusión: 48…50 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007756
Núm. CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ab98d31a38b8fd321df79cd89cdbbe1276a29f&vid=53a36d861d523f6f29c25eeaab939fb4f2312f67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency