4-Nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0172-25G N0172-250G
TCIAN0172-25GEA 43 EUR
TCIAN0172-25G TCIAN0172-250G
4-Nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007279
Núm. CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95cdae93ed7ef073b5f8458372764a2001cc439f&vid=df38d507067f0c104be91a49851deb286c0931ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency