2-Metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile

M1280-25G M1280-5G
TCIAM1280-25GEA 94 EUR
TCIAM1280-25G TCIAM1280-5G
2-Metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de fusión: 24.5
Número MDL: MFCD00001783
Núm. CAS: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&vid=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR