3-Metoxibenzonitrilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1291-25G M1291-5G
TCIAM1291-25GEA 72 EUR
TCIAM1291-25G TCIAM1291-5G
3-Metoxibenzonitrilo ≥95.0% (por GC)
3-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00001801
Núm. CAS: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324ef8f3f6c0ce6254e5a4976507d1265058c423&vid=a30288feb86edc11a7e8e6930b7ec89320b4b4b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %