4-Metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A0493-25G A0493-5G
TCIAA0493-25GEA 148 EUR
TCIAA0493-25G TCIAA0493-5G
4-Metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001818
Núm. CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&vid=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency