3-Hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1583-25G C1583-5G
TCIAC1583-25GEA 100 EUR
TCIAC1583-25G TCIAC1583-5G
3-Hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO
Pto. Ebullición: 265 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 84,5…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002252
Núm. CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d6c4cd264da1a0718db13e2c1f63c6372fa80c&vid=49d1bfa8bd92fab172665764989594539be25c30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C