4-Hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Hidroxibenzonitrilo
C0842-25G C0842-500G
TCIAC0842-25GEA 16 EUR
TCIAC0842-25G TCIAC0842-500G
4-Hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: 109…112 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002312
Núm. CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0106bd7722ffc7ce4219d4b8706abce6f6d83fda&vid=005b786f07e4b6e7b1b34cf05cea5e82083c3c08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C