3,4-Dihidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

D3352-25G D3352-5G
TCIAD3352-25GEA 98 EUR
TCIAD3352-25G TCIAD3352-5G
3,4-Dihidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3,4-Dihidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160…163 °C
Número MDL: MFCD00016436
Núm. CAS: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad82479005eaae9aeb58567a0913b5498a213a6&vid=d5e7922a8216378feb8f2e2d7879c1c801baca35&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR