Benzoato de isobutilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzoic acid isobutyl ester
B0072-25G B0072-500G
TCIAB0072-25GEA 16 EUR
TCIAB0072-25G TCIAB0072-500G
Benzoato de isobutilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de isobutilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Pto. de inflamación: 120°C
Número MDL: MFCD00048344
Núm. CAS: 120-50-3
EINECS: 204-401-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb3e28f5e5b7d5fb03f4b6915e3f8dc5307bb84&vid=4d269d19b9b8ee183fc5bc512231bf901a70d93c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %