Benzoato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
B0071-25G B0071-500G
TCIAB0071-25GEA 16 EUR
TCIAB0071-25G TCIAB0071-500G
Benzoato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Benzoato de isopentilo
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Pto. Ebullición: 262°C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 129°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026515
Núm. CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Índice Merck: 14,05113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13cc0c02c3f0ed6221cbfc50ebac6f5fe675e41&vid=b98ef0064a2f8d11023f483159c4ce7a5c44b317&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %