Benzoato de butilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzoic acid butyl ester
B0066-25ML B0066-500ML
TCIAB0066-25MLEA 17 EUR
TCIAB0066-25ML TCIAB0066-500ML
Benzoato de butilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de butilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de fusión: –22°C
Pto. de inflamación: 122°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009439
Núm. CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Índice Merck: 14,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20f8114911663e5081ff5019d2b660699a04b7e&vid=da540721aa4cf4533f92aa52b258b06bee811390&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %