Benzoato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzoic acid hexyl ester
B1076-25ML B1076-500ML
TCIAB1076-25MLEA 16 EUR
TCIAB1076-25ML TCIAB1076-500ML
Benzoato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Benzoato de hexilo
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206.28 g/mol
Pto. Ebullición: 272°C
Pto. de inflamación: 148°C
Número MDL: MFCD00051714
Núm. CAS: 6789-88-4
EINECS: 229-856-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6728877c5b01c60d4928e91527c1e5133666c4c&vid=6b115a2df4a749be55c532747630d7391b214171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %