Metilo benzoato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0074-25ML
B0074-500ML
TCIAB0074-25MLEA
18
EUR
TCIAB0074-25ML
TCIAB0074-500ML
Metilo benzoato ≥99.0% (por GC)
Metilo benzoato
Formula:
C₆H₅COOCH₃ Pto. Ebullición: 200°C Pto. de fusión: –12°C Densidad: 1,0888 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 91°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008421 Núm. CAS: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Índice Merck: 14,06024 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |