Benzoato de propilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzoic acid propyl ester
B0076-25ML B0076-500ML
TCIAB0076-25MLEA 16 EUR
TCIAB0076-25ML TCIAB0076-500ML
Benzoato de propilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de propilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: -52
Pto. de inflamación: 112°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009370
Núm. CAS: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e89f2890038cdb6d5e4d7842a679572ffbe4ca&vid=143bfefdaae5513875ef6aa2ad60e3eff2ca971d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %