4-Hidroxibenzoato de etilo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
H0211-25G H0211-500G
TCIAH0211-25GEA 16 EUR
TCIAH0211-25G TCIAH0211-500G
4-Hidroxibenzoato de etilo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Hidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Pto. de fusión: 116…118 °C
Densidad: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002353
Núm. CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Índice Merck: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9fa1b430130b67976c849d1e016d806c918cbf&vid=d92b68bc82745b396d5edc9bd40b831b3da16a34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency