Ácido benzoico ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B2635-25G B2635-500G
TCIAB2635-25GEA 16 EUR
TCIAB2635-25G TCIAB2635-500G
Ácido benzoico ≥99.0% (por GC)
Ácido benzoico
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 249°C
Pto. de fusión: 121…123 °C
Densidad: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002398
Núm. CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
IR: 01-2119455536-33
Índice Merck: 14,01091
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69e5adfb69ad7f73c3020d9529a6a2d96caea29&vid=e68397769f25b4dd4553d3f45ab5069369c40f2e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in NH3ap. (2+3) almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR