Ácido 4-cianobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0445-25G C0445-5G
TCIAC0445-25GEA 52 EUR
TCIAC0445-25G TCIAC0445-5G
Ácido 4-cianobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cianobenzoico
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002528
Núm. CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d150b7de58823b334fc48360916be15429c5989&vid=7f8a3eed3adf8c5562f28f790017b8164cbd2042&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency