Ácido 3-aminobenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0268-25G A0268-500G
TCIAA0268-25GEA 121 EUR
TCIAA0268-25G TCIAA0268-500G
Ácido 3-aminobenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-aminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 174 °C
Densidad: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007795
Núm. CAS: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Índice Merck: 14,00421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8addc1d4f2e8caebecfaeade1987cfa7e07dfa3&vid=d7cd6194ca7d8c7f6bd6b01439ffd9f8f824c2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency