Ácido 4-aminobenzoico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0269-25G A0269-500G A0269-100G
TCIAA0269-25GEA 17 EUR
TCIAA0269-25G TCIAA0269-500G TCIAA0269-100G
Ácido 4-aminobenzoico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-aminobenzoico
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007894
Núm. CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Índice Merck: 14,00423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cc8a7b6154d462d55ab70931f1ffe0d6fa434a6&vid=db359afc5d03903b535b9b12d4d41156dcc600d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency