Ácido 4-nitroantranilico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0522-25G N0522-5G
TCIAN0522-25GEA 86 EUR
TCIAN0522-25G TCIAN0522-5G
Ácido 4-nitroantranilico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 271 °C
Número MDL: MFCD00007262
Núm. CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0526b2ee6e9cfde78beee533d6af4076a9c794be&vid=29b84e74979642b68ada95a828d89278a22c4a1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %