Ácido 5-nitroantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0644-25G N0644-5G
TCIAN0644-25GEA 69 EUR
TCIAN0644-25G TCIAN0644-5G
Ácido 5-nitroantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017039
Núm. CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=640f498153e763869e4ae35712c12cdcc3ff2a24&vid=ffc4ddc016de5a9ed0fb5137001ea54b0567cfb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %