Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
A0897-25G A0897-5G
TCIAA0897-25GEA 218 EUR
TCIAA0897-25G TCIAA0897-5G
Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Pto. Ebullición: 481
Pto. de fusión: 234
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035748
Núm. CAS: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae8922e6ffe8f779ff0f24c79e6beb29e76b8d6&vid=ce842c711cab7bd07fc42c2694e0178831c97b8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency