Ácido 4-amino-3-nitrobenzoico ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1417-25G A1417-500G A1417-100G
TCIAA1417-25GEA 73 EUR
TCIAA1417-25G TCIAA1417-500G TCIAA1417-100G
Ácido 4-amino-3-nitrobenzoico ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-amino-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 290 °C
Número MDL: MFCD00017009
Núm. CAS: 1588-83-6
EINECS: 216-453-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=185b4da3da6be77ee175e1aa89388ac747380c3c&vid=d50a66f998ceaba4cc2350ec49897f297986a3bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %