Ácido 3-aminosalicílico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico
A0421-1G A0421-5G
TCIAA0421-1GEA 49 EUR
TCIAA0421-1G TCIAA0421-5G
Ácido 3-aminosalicílico ≥98.0% (by HPLC)
Ácido 3-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Pto. Ebullición: 347
Pto. de fusión: 290
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010299
Núm. CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ae8c6bcfd7177a248b92eb758b27025ecfa5373&vid=b3277e2daaee277a0d935a4e7ec500218d1c5ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH within almost transparency