Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0859-25G
A0859-5G
TCIAA0859-25GEA
377
EUR
TCIAA0859-25G
TCIAA0859-5G
Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007697 Núm. CAS: 1571-72-8 EINECS: 216-390-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Water | within almost transparency |