Ácido 5-aminosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
A0317-25G A0317-500G
TCIAA0317-25GEA 23 EUR
TCIAA0317-25G TCIAA0317-500G
Ácido 5-aminosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 265°C
Densidad: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007877
Núm. CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Índice Merck: 14,05904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f9e57369c6da5875e497e137bdad15e670b7780&vid=c336975d3dc3845ce94088199db9aa013df94958&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency