Ácido 4-aminosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
A0420-25G A0420-100G
TCIAA0420-25GEA 52 EUR
TCIAA0420-25G TCIAA0420-100G
Ácido 4-aminosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007789
Núm. CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Índice Merck: 14,00477
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17494fb417100dc2c1dad1ea34b3ce499c6c96f8&vid=17494fb417100dc2c1dad1ea34b3ce499c6c96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency