Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1194-25G A1194-5G
TCIAA1194-25GEA 108 EUR
TCIAA1194-25G TCIAA1194-5G
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017094
Núm. CAS: 2374-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c27984f272655857dda75a7dc2550fc27d60628&vid=16cc7ac7ffc1ca3ffd2dab58d7f6705288778fc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %