Ácido 3,5-diaminobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D0294-25G D0294-500G D0294-100G
TCIAD0294-25GEA 35 EUR
TCIAD0294-25G TCIAD0294-500G TCIAD0294-100G
Ácido 3,5-diaminobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3,5-diaminobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 546
Pto. de fusión: 228°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007807
Núm. CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Índice Merck: 14,02978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105764260764e4ba79e21262635ac8ab1a186796&vid=5769ee9cfa4c193abe39c48dbddeb5c7fa0ec11c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR