Ácido 4-(metilamino)benzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M0267-25G M0267-5G
TCIAM0267-25GEA 269 EUR
TCIAM0267-25G TCIAM0267-5G
Ácido 4-(metilamino)benzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-(metilamino)benzoico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159 °C
Número MDL: MFCD00002535
Núm. CAS: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3babab43050e3875e1b69e4248c507c71d33fced&vid=0f3a63d40cde96cf24329ffdfd3168294c463378&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency