Ácido 2-nitrobenzoico ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0155-25G
N0155-500G
TCIAN0155-25GEA
36
EUR
TCIAN0155-25G
TCIAN0155-500G
Ácido 2-nitrobenzoico ≥95.0% (por GC)
Ácido 2-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007137 Núm. CAS: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Índice Merck: 14,06588 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |