Ácido 3-nitrobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: m-Nitrobenzoic acid
N0154-25G N0154-500G
TCIAN0154-25GEA 18 EUR
TCIAN0154-25G TCIAN0154-500G
Ácido 3-nitrobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. Ebullición: 341
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007251
Núm. CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Índice Merck: 14,06588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b2385e0e0f63e9decae00a6651bef7fbf3992a&vid=bc31ba775780116c63371a2d7b0b17995745abcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency