Ácido 4-nitrobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0156-25G N0156-500G
TCIAN0156-25GEA 24 EUR
TCIAN0156-25G TCIAN0156-500G
Ácido 4-nitrobenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Pto. Ebullición: 359 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007352
Núm. CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Índice Merck: 12,06686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa8fd6c4079b496184f972ed862a277dce5b17b&vid=419189e954767b7de7321110955ece51d44c0d3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 235.0 to 245.0 deg-C