Ácido 2-nitro-m-anísico ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

M1036-1G M1036-10G
TCIAM1036-1GEA 27 EUR
TCIAM1036-1G TCIAM1036-10G
Ácido 2-nitro-m-anísico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-nitro-m-anísico
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. Ebullición: 388 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007143
Núm. CAS: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6662b2adc0a3404e418b3cad367e4db94e449a&vid=dde31a450de30b4b7ade70b77653ea5c08fe01db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR